HPLCによるメチルフェニダート(リタリン)エナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® T2
材料
分析カラム
column
CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase
15 mM ammonium formate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm
injection
5 μL
sample
methylphenidate, 1 mg/mL in mobile phase