Merck
HPLCによるラベタロールエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
HPLCによるラベタロールエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ラベタロール 塩酸塩
>98% (TLC), powder
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®V Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.8:0.15:0.05, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 206 nm