Merck
HPLCによるグルタミンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T
HPLCによるグルタミンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
L-グルタミン
meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
L-グルタミン
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
L-グルタミン
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
D-グルタミン
≥98% (HPLC)
L-グルタミン 溶液
200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
L-グルタミン 溶液
200 mM, Hybri-Max, sterile-filtered, suitable for hybridoma
L-グルタミン
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] ethanol; (50:50, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 205 nm
injection
5 μL
sample gas