Merck
HPLCによる葉酸エナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® T (RP モード)
HPLCによる葉酸エナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® T (RP モード) application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
フォリン酸 カルシウム塩 水和物
BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] 1% triethylamine acetate, pH 4.5; [B] ethanol; (50:50, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
20 °C
detector
UV, 254 nm
injection
5 μL
sample
1.25 mg/mL in methanol