HPLCによるFMOC-プロリンエナンチオマーの分析、 CYCLOBOND I 2000 SN
![HPLCによるFMOC-プロリンエナンチオマーの分析、 CYCLOBOND I 2000 SN application for HPLC](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/525/979/8a3dddd0-82f7-4b0c-803b-8b16701c1e27/800/8a3dddd0-82f7-4b0c-803b-8b16701c1e27.jpg)
材料
Standard
column
CYCLOBOND I 2000 SN, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20524AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] ammonium hydroxide; (85:15:0.4:0.1, A:B:C:D)
flow rate
0.9 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
5 μL
sample
2 mg/mL in methanol