Merck
HPLCによるFMOC-リシンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® R
HPLCによるFMOC-リシンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® R application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®RキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase
0.1% ammonium trifluoroacetic acid in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 230 nm