Merck
HPLCによるドーパおよびカルビドーパエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T2
HPLCによるドーパおよびカルビドーパエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T2 application for HPLC
材料
標準
製品番号
詳細
価格
3,4-ジヒドロキシ-D-フェニルアラニン
powder, ≥95%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate, pH 4; [B] methanol; (10:90, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm