HPLCによるドーパおよびカルビドーパエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate, pH 4; [B] methanol; (30:70, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm