Merck
HPLCによるデプレニル (セレギリン)エナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP
HPLCによるデプレニル (セレギリン)エナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
R-(−)-デプレニル 塩酸塩
powder, ≥98% (HPLC)
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® Cyclobond I 2000 DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.0; [B] methanol; (65:35, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm