Merck
HPLCによるクルホム酸 (ルエレン)エナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000
HPLCによるクルホム酸 (ルエレン)エナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 キラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (100:0.2:0.1, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 254 nm