Merck
イオン交換(カラム:Discovery® BIOpolyMA-WAX)によるクレアチンキナーゼの検出
イオン交換(カラム:Discovery® BIOpolyMA-WAX)によるクレアチンキナーゼの検出 application for HPLC
材料
標準
製品番号
詳細
価格
クレアチンキナーゼMB分画 ヒト心臓由来
≥70% (SDS-PAGE), liquid
クレアチンキナーゼMM分画 ヒト心臓由来
lyophilized powder
クレアチンキナーゼBB分画 ヒト
≥90% (SDS-PAGE), liquid, recombinant, expressed in Pichia pastoris
CONDITIONS
column
Discovery BIO PolyMA-SCX, 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (59601-U)
mobile phase
[A] 20 mM sodium phosphate, pH 7.0; [B] 20 mM sodium phosphate, 0.5M NaCl, pH 7.0
flow rate
0.5 mL/min
injection
10 μL
column temp.
25 °C
detector
UV, 280 nm
詳細
アナリシスノート
Discovery BIO PolyMA-SCXとPolyMA-WAXカラムは、様々なタンパク質で鋭く、効率のよいピークをみせます。