Merck
HPLCによるブピバカインエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
HPLCによるブピバカインエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ブピバカイン 塩酸塩
analytical standard, for drug analysis
ブピバカイン-(ブチル-1-13C)
99 atom % 13C
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
HPLCによるブピバカインエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2 (アセタート移動相)
application for HPLC
HPLCによるブピバカインエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® V2 (ホルマート移動相)
application for HPLC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®V Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 1% triethylamine, pH 4.1; [B] methanol; (5:95, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 202 nm