Merck
HPLCによるブロマシルエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T2
HPLCによるブロマシルエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T2 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ブロマシル
PESTANAL®, analytical standard
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase
[A] water; [B] ethanol; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm