Merck
HPLCによるベンゼンおよび変性ベンゼンの分析、Ascentis® Express C18
HPLCによるベンゼンおよび変性ベンゼンの分析、Ascentis® Express C18 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] water (55:45, A:B)
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
50 °C
detector
UV, 254 nm