Merck
HPLによるアスコルビン酸の分析、Ascentis® RP-Amide
HPLによるアスコルビン酸の分析、Ascentis® RP-Amide application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis®RP-Amide HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase
25 mM monobasic potassium phosphate (pH 3.0 with phosphoric acid)
flow rate
1 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 230 nm
injection
10 μL
sample
as indicated each in mobile phase