Merck
HPLCによる3a,4,5,6-テトラヒドロスクシンイミド[3,4-b]アセナフテン-10-オン エナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V
HPLCによる3a,4,5,6-テトラヒドロスクシンイミド[3,4-b]アセナフテン-10-オン エナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®V Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] hexane; [B] ethanol; (75:25, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
1 μL
sample
4 mg/mL in methanol