Merck
25-ジヒドロキシビタミン D2、25-ヒドロキシビタミン D3 および 3-epi-25-ヒドロキシビタミン D3の分析、 Ascentis Express F5 (30 °)
25-ジヒドロキシビタミン D2、25-ヒドロキシビタミン D3 および 3-epi-25-ヒドロキシビタミン D3の分析、 Ascentis Express F5 (30 °) application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
3-epi-25-ヒドロキシビタミンD3
98% (CP)
25-ヒドロキシビタミンD2 溶液
50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
25-ヒドロキシビタミンD3 溶液
100 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express F5、2.7 μm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
移動相成分
製品番号
詳細
価格
ギ酸アンモニウム
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0%
CONDITIONS
column
Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase
[A] 7 mM ammonium formate; [B] methanol (25:75, A:B)
flow rate
0.4 mL/min
pressure
4293 psi (296 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 265 nm
ESI(+), m/z 100 - 1000
injection
1 μL
sample
300 mg/L in water:methanol