Merck
HPLCによる3,5-DNB-トリプトファン メチル エステルエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 SN
HPLCによる3,5-DNB-トリプトファン メチル エステルエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 SN application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
L-トリプトファンメチルエステル 塩酸塩
98%
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 SN, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20524AST)
mobile phase
ethanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm