Merck
標準法 6040D: GCによるゲオスミンおよび 2-MIBの分析、SLB®-5ms、SPME処理、 50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS使用
標準法 6040D: GCによるゲオスミンおよび 2-MIBの分析、SLB®-5ms、SPME処理、 50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS使用 suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ジビニルベンゼン/カルボキセン/ポリジメチルシロキサン (DVB/CAR/PDMS)
for use with autosampler, needle size 23 ga, metal alloy fiber, fiber L 2 cm
CONDITIONS
SPME fiber
2 cm Metal coated with 50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS (57914-U)
extraction
headspace, 65 °C (30 min)
desorption process
260 °C for 3 min.
column
SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven
60 °C (2 min), 8 °C/min to 200 °C
MSD interface
300 °C
scan range
SIM, m/z = 137, 124, 95, 112
carrier gas
helium, 1 mL/min constant
liner
0.75 mm I.D., SPME
sample
20/10 ppt odor compounds in 25 mL water + 25% NaCl