GCによるα-HCH (α-ヘキサクロロシクロヘキサン)エナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ G-DM
材料
標準
column
Astec CHIRALDEX B-DM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (77023AST)
oven
170 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
0.2 μL, 80:1 split
sample
2 mg/mL in ethanol
peaks 1 & 2: α-HCH (α-hexachlorocyclohexane) enantiomers