Merck
GCによる-メチルフェニド酸 (リタリン)エナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEXB-DA
GCによる-メチルフェニド酸 (リタリン)エナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX™B-DA suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
メチルフェニデート 塩酸塩
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX B-DA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-DA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (72023AST)
oven
170 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 35 psi
sample
peaks 1 & 2: methylphenidate enantiomers (N-TFA derivative)