Merck
α-HCH (α-ヘキサクロロシクロヘキサン) エナンチオマーのGC分析 Astec® CHIRALDEX G-DP
α-HCH (α-ヘキサクロロシクロヘキサン) エナンチオマーのGC分析 Astec® CHIRALDEX™ G-DP suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX B-DPキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
標準
製品番号
詳細
価格
HCH
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers (α:β:γ:δ=1:1:1:1)
α-HCH
PESTANAL®, analytical standard
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78023AST)
oven
170 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
0.2 μL, 80:1 split
sample
2 mg/mL in ethanol
peaks 1 & 2: α-HCH (α-hexachlorocyclohexane) enantiomers