Merck
GCによる1-メチル-3-フェニルプロピルアミン (4-フェニル-2-ブチルアミン)エナンチオマー(N-TFA 誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
GCによる1-メチル-3-フェニルプロピルアミン (4-フェニル-2-ブチルアミン)エナンチオマー(N-TFA 誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX™ G-TA suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
1-メチル-3-フェニルプロピルアミン
98%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-TAキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven
130 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peaks 1 & 2: 1-methyl-3-phenylpropylamine (4-phenyl-2-butylamine) enantiomers (N-TFA derivatives)