Merck
GCによる 1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフチルアミンエナンチオマー(N-アセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX B-DA
GCによる 1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフチルアミンエナンチオマー(N-アセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX™ B-DA suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン
analytical standard
1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン
anhydrous, 99%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX B-DA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-DA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (72023AST)
oven
180 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peaks 1 & 2: 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine enantiomers (N-acetyl derivatives)