GCによる希ガスの分析、 Carboxen®-1010 PLOT
材料
分析カラム
column
Carboxen-1010 PLOT, 30 m × 0.53 mm I.D. (25467)
oven
35 °C (6 min), 24 °C/min to 225 °C
detector
TCD
carrier gas
helium, 3 mL/min. @ 35 °C
詳細
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany