Merck
GCによる窒素および亜硝酸 オキシドの分析、Carboxen®-1010 PLOT
GCによる窒素および亜硝酸 オキシドの分析、Carboxen®-1010 PLOT suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Carboxen®-1010 PLOTキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
CONDITIONS
column
Carboxen-1010 PLOT, 30 m x 0.53 mm I.D. (25467)
oven
150 °C
inj. temp.
200 °C
detector
TCD, 230 °C
carrier gas
helium, 3.0 mL/min
injection
10 μL, direct using a sample valve, 150 °C
sample
500 ppm nitrous oxide in nitrogen
詳細
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany