Merck
US EPA法 8141: GCによる有機りん系殺虫剤の分析、Equity-5
US EPA法 8141: GCによる有機りん系殺虫剤の分析、Equity-5 suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Equity-5キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
column
Equity-5, 30m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28089-U)
oven
120 °C (3 min), 5 °C/min, to 300 °C (5 min)
inj. temp.
250 °C
detector
NPD, 320 °C
carrier gas
helium, 25 cm/sec @ 120 °C
injection
1.0 μL splitless (0.5 min)
liner
4 mm I.D., double taper
sample
40 ng on-column of a custom organophosphorus pesticides mix