Merck
GCによるアミノ酸 (TBDMS 誘導体) の分析、SLB®-5ms [Fast GC Analysis]
GCによるアミノ酸 (TBDMS 誘導体) の分析、SLB®-5ms [Fast GC Analysis] suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
CONDITIONS
column
SLB-5ms, 20 m × 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven
100 °C (1 min), 35 °C/min to 290 °C (3 min), 40 °C/min to 360 °C
inj. temp.
250 °C
MSD interface
325 °C
scan range
m/z = 40-450
carrier gas
helium, 1 mL/min, constant
injection
0.5 μL, splitless (1.0 min)
liner
2 mm I.D., straight
sample
TBDMS derivatives of amino acids, each approximately 23 ug/mL