洗剤
洗剤は、疎水性分子を可溶化することで、液体間または液体と固体間の表面張力を減少させる界面活性剤または化合物です。これらの水溶性界面活性剤は、親水性または水溶性の官能基に付着した疎水性部分(たいていの場合はアルキル長鎖)からなります。洗剤は、生化学、細胞生物学、分子生物学で、細胞溶解、膜タンパク質および脂質の精製、タンパク質結晶化、ブロッティング実験でのバックグラウンド染色の低減のために、一般的に用いられています。
TERGITOL™ 15-SおよびECOSURF™界面活性剤など、OECD 301Fによる生分解性代替物を含め、あなたの研究や製造のニーズを満たすさまざまなバイオ洗剤や界面活性剤を提供しています。洗剤製品には、陰イオン洗剤、陽イオン洗剤、両性イオン洗剤、非イオン洗剤、消泡剤などがあります。化学的に安定した製品のポートフォリオは、一般的な実験室利用のための試薬グレードから最も厳密な用途のための高純度グレードまで多岐にわたります。バルクおよびカスタム注文オプションは、ISO 90001:2008認証の下で卓上試験から大規模製造までの同じ製品を提供しています。
イオン洗剤
イオン洗剤は、陰イオンまたは陽イオン頭部基を含み、正味電荷を有しています。疎水性尾部は、ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)および臭化セチルトリメチルアンモニウム(CTAB)に見られるような炭化水素の直鎖か、胆汁酸塩に見られるような剛性ステロイド基のいずれかです。イオン洗剤は、膜タンパク質可溶化において極めて有効ですが、ほとんどの場合、ある程度まで変性させます。胆汁酸塩は、剛性ステロイド基からなるバックボーン、例えば、コール酸およびデオキシコール酸のナトリウム塩など、を持つ陰イオン洗剤です。平面構造ゆえに、これらの分子は、極性および非極性面を持ちます。結果として、それらのCMCは高く、ミセルは小さく、このことにより、透析による除去が容易になります。
非イオン洗剤
非イオン洗剤は、BRIJ®およびTriton™洗剤中に見られるようなポリオキシエチレン部分またはオクチルグリコシドおよびドデシルマルトシド中に見られるようなグリコシド基のいずれかからなる非荷電親水性頭部基を含みます。非イオン洗剤は、脂質間および脂質とタンパク質間を破壊しますが、タンパク質間相互作用は破壊しないので、非変性的であるとみなされます。したがって、これらの穏やかな洗剤は、生物活性のある形態で膜タンパク質の分離に幅広く用いられています。イオン洗剤とはちがって、非イオン洗剤のミセルサイズへの塩の影響はわずかです。
両性イオン洗剤
両性イオン洗剤は、イオンおよび非イオンの両方のタイプの特性を持っています。非イオン洗剤のように、両性洗剤は、正味電荷を持たず、導電性と電気泳動移動性がなく、イオン交換樹脂と結合しません。したがって、イオン交換クロマトグラフィー、電気泳動、等電点電気泳動法で非イオン洗剤の有効な代替物となることが多いです。しかし、イオン洗剤のように、タンパク質間相互作用の破壊効率が高いです。CHAPSなどのステロイドベースの両性洗剤は、直鎖両性洗剤(例えば、ドデシルジメチルジアミンオキシド)ほどは変性的でありません。