安全性情報
V900895
Sigma-Aldrich
酵母ニトロゲンベース アミノ酸不含
Vetec, reagent grade, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
形状
powder
pH
5.2-5.6(0.67% solution)
保管温度
room temp
詳細
Yeast Nitrogen Base is a highly-referenced growth medium used for the cultivation of yeast. This nutrient-rich microbial broth contains nitrogen, vitamins, trace elements and salts.
構成
Approximate Ingredients
KH2PO4, 1 g/L
(NH4)2SO4 5 g/L
MgSO4, 0.5 g/L
NaCl, 0.1 g/L
CaCl2, 0.1 g/L
inositol, 2 mg/L
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V900895-100G:
V900895-BULK:
V900895-VAR:
試験成績書(COA)