Merck
V900852
Sigma-Aldrich
ブリリアントブル-R
≥55% purity, reagent grade
別名:
Coomassie ブリリアントブルーR, アシッドブルー 83, ブリリアントインドシアニン 6B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H44N3NaO7S2
CAS番号:
分子量:
825.97
カラーインデックス番号:
42660
Beilstein:
5718025
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
product name
ブリリアントブル-R, Vetec, reagent grade
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
SMILES記法
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI Key
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
電気泳動後のタンパク質バンドの検出に用いられる。
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
V900852-25G:
V900852-5G:
V900852-VAR:
V900852-BULK:
試験成績書(COA)