Merck
B0149
Sigma-Aldrich
ブリリアントブル-R
Dye content ~50 %, Powder
別名:
Coomassie ブリリアントブルーR, アシッドブルー 83, ブリリアントインドシアニン 6B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H44N3NaO7S2
CAS番号:
分子量:
825.97
カラーインデックス番号:
42660
Beilstein:
5718025
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ブリリアントブル-R, Dye content ~50 %, Technical grade
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, ~50%
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
H2O: 10 mg/mL
適合性
suitable for detection of protein bands following electrophoresis.
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI Key
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブリリアントブルーR(C.l.42660)はトリアミノトリアリルメタン色素で、ベンジル化された2つのアミノ基とフェニル化された1つのアミノ基を持ちます。また、ブリリアントインドシアニン6BやクマシーブルーR250としても知られています。
アプリケーション
ブリリアントブルーRは、SDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動)後のタンパク質バンド検出で広く使われています。その他のアプリケーションは以下のとおりです:
  • エポキシ包埋組織片のタンパク質染色として
  • 切片におけるタンパク質の定量的マイクロデンシトメトリー
  • 染色分体、アクチニンマイクロフィラメント、発生中の神経突起、精子先体の染色
電気泳動後のタンパク質バンドの検出に用いられる。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B0149-VAR:
B0149-25G:4548173188423
B0149-5G:4548173188447
B0149-100G:4548173188416
B0149-BULK:
B0149-500G:4548173188430
B0149-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Role of matrix metalloproteinase-2 in the cardioprotective effect of ischaemic postconditioning.
Donato M, et al.
Experimental Physiology, 95, 274-281 (2010)
Effect of Flammulina velutipes on spent-hen breast meat tenderization.
Kang GH, et al.
Poultry Science, 91, 232-236 (2012)
Rozanne Arulanandam et al.
Communications biology, 3(1), 254-254 (2020-05-24)
We have demonstrated that microtubule destabilizing agents (MDAs) can sensitize tumors to oncolytic vesicular stomatitis virus (VSVΔ51) in various preclinical models of cancer. The clinically approved T-DM1 (Kadcyla®) is an antibody-drug conjugate consisting of HER2-targeting trastuzumab linked to the potent
Montse Olivé et al.
Neuromuscular disorders : NMD, 18(12), 929-933 (2008-10-25)
A 27-year-old woman of Moldavian origin presented at the age of 15 with progressive proximal limb weakness and painful cramps in her calf muscles. Clinical examination revealed prominent muscle weakness in proximal muscles of the lower extremities and distal anterior
Laura Antonucci et al.
International journal of oncology, 54(2), 505-514 (2018-11-30)
The aberrant activation of hedgehog (HH) signaling is a leading cause of the development of medulloblastoma, a pediatric tumor of the cerebellum. The FDA‑approved HH inhibitor, Vismodegib, which targets the transmembrane transducer SMO, has shown limited efficacy in patients with