安全性情報
C4351
Supelco
クマシーブルー除去用CoZap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.51
利用可能性
not available in EU
テクニック
protein staining: suitable
アプリケーション
染色剤クマシ-ブル-の急速除去に使用します。独自のパッドを脱色用トレイに直接置くと、溶液中に存在するすべての遊離色素がパッドに吸収されます。このため、脱色溶液を変更する必要はありません。
特徴および利点
脱色時間を20%短縮します。
チャコ-ルや色素を残しません。
パッド1枚で最大10枚のゲルを脱色することができます。
脱色溶液を変更する必要はありません。
WGK
WGK 3
Jan Code
C4351-100EA:
C4351-25EAPW:
C4351-25EA:
C4351-BULK:
C4351-100EAPW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhongyu Li et al.
BMC microbiology, 8, 90-90 (2008-06-11)
C. trachomatis organisms carry a cryptic plasmid that encodes 8 open reading frames designated as pORF1 to 8. It is not clear whether all 8 pORFs are expressed during C. trachomatis infection in humans and information on the functionality of