Merck
V900498
Sigma-Aldrich
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
Vetec, reagent grade, 80%
別名:
RNアーゼ, RNアーゼA, リボヌクレアーゼI, リボ核酸 3′-ピリミジノオリゴヌクレオチドヒドロラーゼ, 膵臓リボヌクレアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
bovine pancreas
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
80%
フォーム
powder
比活性
≥50 Kunitz units/mg protein
分子量
~13,700
テクニック
cell based assay: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RNアーゼA、すなわちリボヌクレアーゼAは、ピリミジンヌクレオチドの後でホスホジエステル結合の一本鎖RNAを切断するエンドリボヌクレアーゼです。RNアーゼAは3′リン酸末端を攻撃します(たとえば、pG-pG-pC-pA-pGが切断されて、pG-pG-pCpとA-pGになります)。一本鎖RNAに対して最も高い活性を示します。RNアーゼAは、4箇所でジスルフィド架橋された一本鎖ポリペプチドです。RNアーゼBとは異なり、糖タンパク質ではありません。DNAは環状中間体の形成に必要な2′-OH基を持たないため、リボヌクレアーゼはDNAを加水分解しません。また、RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解できます。RNアーゼAは、His12とHis119のアルキル化によって阻害され、カリウム塩およびナトリウム塩によって活性化されます。RNアーゼは、重金属イオン存在下で阻害されます。また、RNアーゼは、DNAによって競争的に阻害されます。
アプリケーション
  • RNアーゼAは、DNAプラスミド調製物、ゲノムDNA調製物およびタンパク質サンプルからRNAを除去するために使用されます。
  • また、RNアーゼは、RNAの配列解析や保護アッセイにも使用されます。
  • RNアーゼは、コンピューター支援薬物設計のためのツールとして使用されています。
  • RNアーゼAは、RNA配列解析に役立ちます。
  • RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解します。
  • DNA精製にRNアーゼAが寄与します。
特徴および利点
安定性が高いメルクのリボヌクレアーゼA(RNアーゼA)は、RNA除去、RNAシーケンシング、およびDNA精製に適しています。
アナリシスノート
Eにより測定したタンパク質。
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Min Zhang et al.
Oncology reports, 45(2), 630-640 (2021-01-09)
Endometrial cancer (EC) is the most common gynecological cancer, and one of the most important causes of cancer‑related deaths in women worldwide. The long‑term survival rate is lower in advanced‑stage and recurrent EC, therefore it is important to identify new
Chun Wang et al.
Nature biotechnology, 37(3), 283-286 (2019-01-06)
Heterosis, or hybrid vigor, is exploited by breeders to produce elite high-yielding crop lines, but beneficial phenotypes are lost in subsequent generations owing to genetic segregation. Clonal propagation through seeds would enable self-propagation of F1 hybrids. Here we report a
Jiwen Yang et al.
STAR protocols, 3(2), 101296-101296 (2022-05-03)
In human pluripotent stem cells (hPSCs), traditional approaches for gene overexpression have low efficiency and are often laborious. Here, we provide a relatively simple protocol for gene overexpression with the Dox-inducible PiggyBac transposon system. We detail the steps for overexpression
Lina Wang et al.
Cell death and differentiation, 25(6), 1174-1188 (2018-01-10)
Telomeres integrity is indispensable for chromosomal stability by preventing chromosome erosion and end-to-end fusions. During meiosis, telomeres attach to the inner nuclear envelope and cluster into a highly crowded microenvironment at the bouquet stage, which requires specific mechanisms to protect
Isabel Rodríguez-Gómez et al.
The Journal of endocrinology, 216(1), 43-51 (2012-10-11)
The purpose was to analyse the cardiac and renal capillary density and glomerular morphology resulting from a chronic excess or deficiency of thyroid hormones (THs) in rats. We performed histopathological, morphometrical and immunohistochemical analyses in hypothyroid and hyperthyroid rats to