グレード
reagent grade
製品種目
Vetec™
溶解性
H2O: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
viruses
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI Key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- An engineered Streptomyces hygroscopicus aph 7 gene mediates dominant resistance against hygromycin B in Chlamydomonas reinhardtii: This study underscores the genetic engineering applications of Hygromycin B resistance genes, facilitating algae research and potentially biofuel production, illustrating the broad utility of Hygromycin B in genetic engineering and selection protocols (Berthold P et al., 2002).
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:ヒグロマイシンBは、細菌、真菌およびより高等な真核細胞に対して作用します。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
V900372-VAR:
V900372-250MG:
V900372-BULK:
V900372-1G:
試験成績書(COA)