グレード
reagent grade
蒸気密度
7.8 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 105.3 °C)
製品種目
Vetec™
アッセイ
98%
形状
solid or liquid
自己発火温度
395 °F
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
転移温度
solidification point 17.5-18.5 °C
密度
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
V900147-VAR:
V900147-100ML:
V900147-BULK:
V900147-25ML:
試験成績書(COA)