Merck
489603
Sigma-Aldrich
Hexadecane-d34
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)14CD3
CAS番号:
分子量:
260.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+34
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
InChI Key
DCAYPVUWAIABOU-BMDGSOBCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
489603-100MG:
489603-VAR:
489603-BULK:
489603-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
A Louvado et al.
Journal of applied microbiology, 127(1), 134-149 (2019-03-26)
To evaluate the interactive effects of oil contamination and chemical dispersant application on bacterial composition and sediment remediation of an estuarine port environment. A multifactorial controlled microcosm experiment was set up using sediment cores retrieved from an estuarine port area
Hernando P Bacosa et al.
Marine pollution bulletin, 95(1), 265-272 (2015-04-23)
We determined the contributions of photooxidation and biodegradation to the weathering of Light Louisiana Sweet crude oil by incubating surface water from the Deepwater Horizon site under natural sunlight and temperature conditions. N-alkane biodegradation rate constants were ca. ten-fold higher
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
489603-100MG4061832401744