Merck
CRM78293
Supelco
ヘキサデカン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
n-ヘキサデカン, セタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14CH3
CAS番号:
分子量:
226.44
Beilstein:
1736592
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
7.8 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 105.3 °C)
製品種目
TraceCERT®
自己発火温度
395 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
転移温度
solidification point 17.5-18.5 °C
密度
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
233.6 °F
引火点(℃)
112 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CRM78293-100MG:
CRM78293-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CRM78293-100MG4065267528922