グレード
reagent grade
製品種目
Vetec™
アッセイ
98%
形状
powder or crystals
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NaOH: 1 g/10 mL, clear, colorless
密度
1.46 g/cm3 at 20 °C
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V900106-BULK:
V900106-VAR:
V900106-100G:
V900106-500G:
試験成績書(COA)