グレード
AR
蒸気圧
18 mmHg ( 37.7 °C)
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
expl. lim.
7 %
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI Key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800444-VAR:
V800444-4X2.5L:4548173329208
V800444-BULK:
V800444-500ML-PW:
V800444-500ML:4548173321929
V800444-2.5L-PW:
V800444-2.5L:4548173321912
V800444-6X500ML:4548173329215