グレード
LR
品質水準
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
0.4 mmHg ( 25 °C)
製品種目
Vetec™
自己発火温度
662 °F
濃度
~80%
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
96 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
密度
1.326 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
thiol
SMILES記法
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
InChI Key
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
266.0 °F - closed cup
引火点(℃)
130 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800423-VAR:
V800423-6X500ML:4548173329109
V800423-BULK:
V800423-500ML:4548173327143
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)