製品名
テトラヒドロフラン, AR, contains 250 ppm BHT as stabilizer, 99.5%
グレード
AR
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Vetec™
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
含みます
250 ppm BHT as stabilizer
expl. lim.
1.8-11.8 %
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800420-VAR:
V800420-2.5L:4548173327105
V800420-500ML-PW:
V800420-6X500ML:4548173329055
V800420-4X2.5L:4548173329048
V800420-2.5L-PW:
V800420-BULK:
V800420-500ML:4548173327112