グレード
LR
蒸気密度
3.1 (vs air)
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
705 °F
expl. lim.
15.1 %
屈折率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI Key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800418-BULK:
V800418-500ML-PW:
V800418-2.5L-PW:
V800418-500ML:4548173327075
V800418-4X2.5L:4548173329024
V800418-VAR:
V800418-6X500ML:4548173329031
V800418-2.5L:4548173327068