Merck
544221
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-5-ニトロベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CN)NO2
CAS番号:
分子量:
166.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
76-80 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3FN2O2/c8-7-2-1-6(10(11)12)3-5(7)4-9/h1-3H
InChI Key
YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile can be prepared from 2-fluorobenzonitrile via nitration.
アプリケーション
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile may be used in the preparation of:
  • 2-fluoro-5-aminobenzonitrile
  • ethyl 3-amino-5-nitro-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
  • 1-methyl-5-nitro-1H-indazol-3-ylamine
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
544221-VAR:
544221-250MG:4548173168470
544221-BULK:
544221-1G:4548173168463
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mimi L Quan et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(6), 1729-1744 (2005-03-18)
Modification of a series of pyrazole factor Xa inhibitors to incorporate an aminobenzisoxazole as the P(1) ligand resulted in compounds with improved selectivity for factor Xa relative to trypsin and plasma kallikrein. Further optimization of the P(4) moiety led to
Synthesis, antiproliferative activity, and in silico insights of new 3-benzoylamino-benzo [b] thiophene derivatives.
Martorana A, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 90, 537-546 (2015)
A method for the regioselective synthesis of 1-alkyl-1H-indazoles.
Liu HJ, et al.
Tetrahedron, 69(19), 3907-3912 (2013)