Merck
V800332
Sigma-Aldrich
過マンガン酸カリウム
LR, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KMnO4
CAS番号:
分子量:
158.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352312
PubChem Substance ID:
アッセイ:
≥99%
グレード:
LR
フォーム:
crystals
グレード
LR
製品種目
Vetec
アッセイ
≥99%
フォーム
crystals
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
SMILES記法
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI Key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
不均一酸化に適しています。
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過マンガン酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800332-6X500G:
V800332-500G:4548173325941
V800332-BULK:
V800332-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elisangela P Da Silva et al.
Journal of colloid and interface science, 555, 373-382 (2019-08-10)
In recent years, electrochemical energy devices, i.e. batteries, fuel cells, solar cells, and supercapacitors, have attracted considerable attention of scientific community. The architecture of active materials plays a crucial role for improving supercapacitors performance. Herein, titanium dioxide (TiO2) nanofibers (1D)
Jenny Li-Ying Huang et al.
Cancer research, 75(16), 3384-3397 (2015-06-27)
GNAQ and GNA11 are heterotrimeric G protein alpha subunits, which are mutated in a mutually exclusive pattern in most cases of uveal melanoma, one of the most aggressive cancers. Here we introduce the first transgenic mouse model of uveal melanoma
F C Holstege et al.
Methods (San Diego, Calif.), 12(3), 203-211 (1997-07-01)
Open complex formation precedes initiation of transcription by RNA polymerases. In the analysis of transcription initiation from eukaryotic class II promoters, we have used promoter DNA structures that represent intermediates in open complex formation. We describe the preparation and isolation
Yann-Vaï Le Bihan et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 69(Pt 3), 409-419 (2013-03-23)
Repressor activator protein 1 (Rap1) is an essential factor involved in transcription and telomere stability in the budding yeast Saccharomyces cerevisiae. Its interaction with DNA causes hypersensitivity to potassium permanganate, suggesting local DNA melting and/or distortion. In this study, various
Eun-Joo Shin et al.
Free radical biology & medicine, 84, 355-372 (2015-04-07)
To determine the role of ceruloplasmin (Cp) in epileptic seizures, we used a kainate (KA) seizure animal model and examined hippocampal samples from epileptic patients. Treatment with KA resulted in a time-dependent decrease in Cp protein expression in the hippocampus