グレード
AR
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Vetec™
形状
liquid
濃度
69-72%
色
colorless
pH
<1 (20 °C)
pKa
-1.3
bp
120.5 °C (lit.)
密度
1.4 g/cm3
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800281-2.5L:4.548173325286E12
V800281-500ML:4.548173325293E12
V800281-6X500ML:4.548173328768E12
V800281-8X500ML:4.54817332939E12
V800281-4X2.5L:4.548173328751E12