グレード
LR
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800162-4X2.5L:4548173328157
V800162-2.5L-PW:
V800162-500ML-PW:
V800162-BULK:
V800162-500ML:4548173323916
V800162-2.5L:4548173323909
V800162-6X500ML:4548173328164
V800162-VAR:
試験成績書(COA)