グレード
LR
品質水準
蒸気密度
4.88 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 32 °C)
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥99%
自己発火温度
1056 °F
expl. lim.
4.9 %
屈折率
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
phenyl
SMILES記法
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800078-BULK:
V800078-500ML:4548173322964
V800078-VAR:
V800078-6X500ML:4548173327761