グレード
LR
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥99%
形状
liquid
expl. lim.
13.2 %
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800022-25L:4548173327419
V800022-2.5L:4548173322377
V800022-4X2.5L:4548173327617
V800022-6X500ML:4548173327624
V800022-500ML-PW:
V800022-500ML:4548173322384
V800022-VAR:
V800022-2.5L-PW:
V800022-BULK:
試験成績書(COA)