Merck
1667619
USP
Tiotropium Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(1R,3S,5S)-3-[2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy]-8,8-dimethyl-8- azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-8-ium bromide, (3-endo)- 3-[(Hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-ene bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22BrNO3S2
CAS番号:
分子量:
456.42
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
tiotropium
包装
pkg of 25 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Tiotropium Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Tiotropium Bromide
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1667619-25MG:
試験成績書(COA)